Drukuj
Rękawice nitrylowe, TouchNTuff® 92-665 / 92-670
Dostawca: Ansell
92-670/6.5-7 92-670/7.5-8 92-670/8.5-9 92-670/9.5-10 92-665/7.5-8 92-665/8.5-9 92-665/9.5-10 92-665/6.5-7
112-2381EA 178 PLN
112-2381 112-2382 112-2383 112-2384 112-2689 112-2690 112-2691 112-2688
Rękawice nitrylowe, TouchNTuff® 92-665 / 92-670
Rękawice
Oburęczne, jednorazowe rękawiczki z zawiniętymi mankietami. 100% nitryl o wysokiej odporności na przebicie. Wolny od wosków, silikonu i plastyfikatorów.
  • Oferują cenną ochronę przed rozpryskami substancji chemicznych
  • Bez naturalnych protein lateksowych, bezpudrowe
  • Teksturowane wykończenie na końcach palców dla lepszej przyczepności
  • Trzykrotnie większa odporność na przebicie niż lateks lub PVC
Rękawice oferują wyjątkowe właściwości chemiczne i mechaniczne, dlatego idealnie nadają się do celów laboratoryjnych, zastosowań w przemyśle chemicznym oraz do przenoszenia elektroniki i skomplikowanych części.
Thickness: 0,10 mm
Colour: Light blue
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością