Drukuj
Rękawice nitrylowe, Solo Ultra 997
Dostawca: MAPA
34997756 34997757 34997758 34997759
112-0771EA 177 PLN
112-0771 112-0772 112-0773 112-0774
Rękawice nitrylowe, Solo Ultra 997
Rękawice
Te oburęczne, wodoodporne rękawice z zawiniętymi mankietami są wykonane z nitrylu.
  • Niesterylne, chlorowane, teksturowane opuszki palców
  • Doskonała zręczność dzięki elastyczności i zmniejszonej grubości materiału
  • Łatwe do zakładania i zdejmowania
  • Ochrona dłoni oraz obsługiwanych produktów
  • Polecany dla osób uczulonych na białka z naturalnej gumy
Idealny do przenoszenia żywności, prac laboratoryjnych, montażu małych części.
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS, Kat. III; AQL 1,5
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością.