Drukuj
Rękawice clenroom nitrylowe, AdvanTech 529
Dostawca: MAPA
34529000 34529006 34529008 34529009 34529007
112-0725EA 295 PLN
112-0725 112-0726 112-0728 112-0729 MAPA34529007
Rękawice clenroom nitrylowe, AdvanTech 529
Rękawice
Te oburęczne rękawice, odpone na płyny z mankietami zakończonymi ściągaczem są wykonane z nitrylu.
  • Optymalna grubość zapewnia doskonałą zręczność i łatwość ruchu
  • W 100% nitrylowe eliminują problem alergii na białka
  • Lekko teksturowane palce zapewniają lepszą przyczepność na mokro i sucho
  • Dłuższy mankiet, aby utrzymać rękawicę na rękawie ubrania
Formuła nitrylowa zapewnia doskonałą odporność mechaniczną i ochronę przed rozpryskami chemikaliów stosowanych w kontrolowanych środowiskach. Wolne od pigmentu, pudru, silikonu oraz prafin. Idealny do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, produkcji urządzeń medycznych lub montażu mikroczipów.
Przystosowane do użytku w Klasie 100, ISO 5, lub cleanroomach M3.5.
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5, EN 421, Kat. III; AQL 1,5.
Sposób pakowania: Pakowane w klasie 10/M2.5, worki odporne na izopropanol. Identyfikacja partii produktu na workach i kartonach.