Drukuj
Rękawice nitrylowe, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Dostawca: Ansell
92-481/9.5-10 92-481/8.5-9 92-471/9.5-10 92-471/7.5-8 92-481/6.5-7 92-481/7.5-8 92-465/8.5-9 92-465/6.5-7 92-465/7.5-8 92-465/9.5-10
112-1966EA 225 PLN
112-1966 112-1965 112-1970 112-1968 112-1959 112-1960 112-1957 112-1955 112-1956 112-1958
Rękawice nitrylowe, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Rękawice
Wykonany z innowacyjnego związku nitrylowego, który oferuje wyjątkowe właściwości chemiczne i mechaniczne, komfort i zręczność manualną. Nadaje się do kontaktu ze wszystkimi tłustymi artykułami spożywczymi.
  • Znakomita odporność na tłuszcze zwierzęce w porównaniu z PVC lub gumą naturalną
  • Kolor niebieski zwiększa widoczność podczas przetwarzania żywności
  • Teksturowane wykończenie na końcach palców dla lepszej przyczepności
  • Bezpieczny zarówno dla żywności, jak i dla rąk pracowników
  • Nie zawiera lateksu i proszku
Colour: Light or dark blue
Length: 240 or 300 mm
Thickness: 0,10 mm
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością.