Drukuj
VWR®, Rękawice nitrylowe, NITRILE
Dostawca: VWR
VWR®
112-3101EA 91.6 PLN
112-3101 112-2373 112-2371 112-2372
VWR®, Rękawice nitrylowe, NITRILE
Rękawice
Te oburęczne rękawiczki zapewniają dodatkową ochronę, szczególnie dla wrażliwej skóry.
  • Non sterile, powder-free, textured finish
  • Highly resistant to chemical solvents and fats
  • Excellent grip, especially when holding wet objects
  • Designed especially for latex allergy sufferers
Do użytku laboratoryjnego w zastosowaniach farmaceutycznych i przemysłowych, a także w przemyśle spożywczym.
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
Uwaga: * Thickness is double-measured, minimum values