Drukuj
Rękawice, lateksowe, Kimtech™ PFE-Xtra
Dostawca: KIMBERLY CLARK
U150502M U150503M
112-1771EA 0 PLN
112-1771 112-1772
Rękawice, lateksowe, Kimtech™ PFE-Xtra
Rękawice
Oburęczne rękawiczki z wywijanymi mankietami. Rękawice są zaprojektowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie w warunkach, w których istnieje ryzyko narażenia na rozpryski chemikaliów.
  • Niejałowe, bezpudrowe, teksturowane wykończenie
  • Doskonały chwyt na mokro i sucho
  • Rolowany mankiet - ułatwia zakładanie i zdejmowanie
  • wskaźnik białka lateksu <50 mikronów/g
  • Ochrona antywirusowa zgodnie z procedurą ISO 16604 B:2004
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Thickness: 0,22 mm (palm), 0,26 mm (finger)
Colour: Natural
EN 374, EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Typ C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5