Drukuj
Rękawice do cleanroom, lateksowe, sterylne, BioClean Alpha™
Dostawca: Nitritex
AL300-60 AL300-65 AL300-70 AL300-75 AL300-80 AL300-85 AL300-90
112-3055EA 2420 PLN
112-3055 112-3056 112-3057 112-3058 112-3059 112-3060 112-3061
Rękawice do cleanroom, lateksowe, sterylne, BioClean Alpha™
Rękawice
Te rękawice lateksowe z zaokrąglonymi mankietami posiadają anatomiczny kształt i pasują na określoną dłoń.
  • Sterile, powder-free, textured surface
  • Extra thick cuff to reduce the incidence of tearing when donning
  • Protein level less than 50 µg/g
  • Each size carries a unique barcode on the carton (ITF-14), which allows automatic data entry into stock control systems
  • Cuff marking: Ink Print Size and L or R
  • AQL 1,5
  • Standard compliance: PPE, Cat III EN ISO 374 Type B
Suitable for use in Class 10, ISO 4 or EU GMP Grade A cleanrooms.
Length: 300 mm
Thickness: 0,18 mm (cuff); 0,21 mm (palm); 0,23 mm (fingers)
Colour: White
Certyfikaty: Wyprodukowano w zakładzie posiadającym certyfikaty ISO 9001: 2015 i (UE) 2016/425 moduł D.
Zgodny z kategorią 3 - Sprzęt ochrony osobistej Rozporządzenie (UE) 2016/425.
Przetwarzane w środowisku cleanroom z certyfikatem NEBB ISO klasy 4.
Spełnia wymagania europejskich norm dotyczących rękawic EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-1: 2016, EN 374-5: 2016 i EN 421: 2010.
Właściwości fizyczne są zgodne z europejską normą dotyczącą rękawiczek medycznych EN 455-2: 2015.
Sterylizowane zgodnie z ISO 11137-1: 2006.
Nadaje się do kontaktu z suchymi, alkoholowymi i kwasowymi środkami spożywczymi. Rozporządzenie (WE) 1935/2004 i (WE) 2023/2006.
Sposób pakowania: Jedna para w plastikowym opakowaniu; jedno opakownie w worku EasyTear™ z PE; 10 par w zapakowanych szczelnie workach z PE; 20 worków w kartonie (200 par).