Drukuj
Rękawice, lateksowe, do cleanroom, BioClean Legion™
Dostawca: Nitritex
BLA301-S BLA302-M BLA303-L BLA304-XL
112-3074EA 4310 PLN
112-3074 112-3075 112-3076 112-3077
Rękawice, lateksowe, do cleanroom, BioClean Legion™
Rękawice
Te oburęczne rękawice z zaokrąglonymi mankietami mogą być stosowane w medycynie, jak również w środowiskach laboratoryjnych.
  • Niesterylne, bezpudrowe, teksturowane wykończenie
  • Wydłużone dla ochrony łokci
  • Lateks zapewnia wyjątkową elastyczność i komfort
  • Rozszerzone ługowanie w czystej dejonizowanej wodzie zapewnia wyjątkowo niski poziom chlorków i metali ekstrahowalnych
  • Poziom białka mniejszy niż 50 μg/g
  • Każdy rozmiar nosi unikalny kod kreskowy na zewnętrznym opakowaniu 50 par rękawic (EAN-13) i zewnętrznym opakowaniu (ITF-14), co pozwala na automatyczne wprowadzanie danych do systemu kontroli zasobów
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 100, ISO 5, M3.5.
Length: 400 mm
Colour: White
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Sposób pakowania: 100 sztuk w szczelnie zamkniętej torebce wewnętrznej; jedna wewnętrzna torebka na szczelnej zewnętrznej torebce; 10 zewnętrznych torebek PE w kartonie (1000 sztuk).