Drukuj
Rękawice do cleanroom, lateksowe, sterylne, BioClean Extra™
Dostawca: Nitritex
BLAS-L BLAS-M BLAS-S BLAS-XL BLAS-L-P1
112-3078EA 4100 PLN
112-3078 112-3079 112-3080 112-3081 NITRBLAS-L-P1
Rękawice do cleanroom, lateksowe, sterylne, BioClean Extra™
Rękawice
Rękawice oburęczne z zaokrąglonymi mankietami. Odpowiednie do zakładania podwójnej warstwy rękawic.
  • Sterylne, bezpudrowe, teksturowane wykończenie
  • Rozszerzona długość zapewnia ochronę do łokcia
  • Poziom białka mniejszy niż 50 μg/g
  • Rozszerzone ługowanie w czystej dejonizowanej wodzie zapewnia wyjątkowo niski poziom chlorków i metali ekstrahowalnych
  • Każdy rozmiar nosi unikalny kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym (ITF-14), który umożliwia automatyczne wprowadzanie danych do systemów kontroli zasobów
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5.
Length: 400 mm
Thickness: 0,10 mm (cuff); 0,13 mm (palm); 0,16 mm (fingers)
Colour: Natural
Certyfikaty: Wyprodukowano w zakładzie posiadającym certyfikaty ISO 9001: 2015 i (UE) 2016/425 moduł D.
Zgodny z kategorią 3 - Sprzęt ochrony osobistej Rozporządzenie (UE) 2016/425.
Przetwarzane w środowisku cleanroom z certyfikatem NEBB ISO klasy 4.
Spełnia wymagania europejskich norm dotyczących rękawic EN 420: 2003, + A1: 2009, EN 374-1: 2016, EN 374-5: 2016 i EN 421: 2010.
Właściwości fizyczne są zgodne z europejską normą dotyczącą rękawiczek medycznych EN 455-2: 2015.
Sterylizowane zgodnie z ISO 11137-1: 2006.
Nadaje się do kontaktu ze wszystkimi artykułami spożywczymi. Rozporządzenie (WE) 1935/2004 i (WE) 2023/2006.
Sposób pakowania: Jedna para w plastikowym etui; jedno etui w torbie z PE EasyTear™ PE; 10 par w zapieczętowanych kopertach z PE; 20 worków w kartonie (200 par).