Drukuj
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, Sempermed® Supreme
Dostawca: SEMPERIT TECHN PROD
822751721 822751821 822751801 822751701 822751621
112-0109EA 445 PLN
112-0109 112-0110 112-3134 112-3133 112-0108
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, Sempermed® Supreme
Rękawice
Białe, neutralne pH , rękawiczki chirurgiczne z podwiniętym mankiet.
  • Bezpudrowe, wykończenie z mikroteksturą
  • Syntetyczna powłoka wewnętrzna zapewnia dobrą tolerancję skóry i łatwość zakładania bez pudru, nawet gdy dłonie są mokre od alkoholu
  • Wysoki poziom komfortu i brak zmęczenia dłoni spowodowane ciasno przylegającymi rękawiczkami chirurgicznymi
  • Powierzchnia Microrough zapewnia skuteczny chwyt i doskonałą wrażliwość dotykową
Length: 270 - 285 mm
Thickness: 0,19 - 0,24 mm (in hand area, measured singly)
Colour: White
EN 455/3, EN 1041, EN 980; AQL 1.0
Certyfikaty: EN 455/3, EN 1041, EN 980; AQL 1.0
Sposób pakowania: Lewa i prawa rękawica z mankietem zwiniętym w wewnętrznym opakowaniu bez włókien, zapakowane w medyczne opakowanie, szczelne dla warstwy ozonowej.