Drukuj
Rękawice lateksowe, Solo Plus 995
Dostawca: MAPA
34995426 34995427 34995428 34995429
112-0759EA 142 PLN
112-0759 112-0760 112-0761 112-0762
Rękawice lateksowe, Solo Plus 995
Rękawice
Te uniwersalne, oburęczne rękawiczki z zawiniętymi mankietami wykonane są z naturalnego lateksu.
  • Nie sterylne, chlorowane
  • Gładki z kamienistymi opuszkami palców
  • Nadaje się również do typowych zadań w szpitalach i klinikach
Idealny do produkcji leków, preparatów farmaceutycznych, badań, analiz i obróbki precyzyjnych części.
Length: 245 mm
Thickness: 0,10 mm
Colour: Green
EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5; Cat. III; AQL 1,5