Drukuj
Rękawice cleanroom, lateks/nitryl/neopren, AdvanTech 522
Dostawca: MAPA
34522320 34522328 34522329
112-0722EA 69.3 PLN
112-0722 112-0723 112-0724
Rękawice cleanroom, lateks/nitryl/neopren, AdvanTech 522
Rękawice
Anatomicznie zaprojektowane i odporne na płyny rękawice zostały stworzone z połączenia naturalnego lateksu z neoprenem oraz nitrylem. Posiadają chlorowaną wewnętrzną powierzchnię i antypoślizgowe wykończenie na dłoni i palcu. Materiał nie zawiera pudru, silikonu oraz parafiny.
  • Nie sterylne, bezpudrowe, teksturowane wykończenie
  • Unikalna potrójna mieszanka polimerów: doskonała ochrona przed substancjami chemicznymi powszechnie stosowanymi w kontrolowanych warunkach
  • Zredukowane poziomy cząstek i reaktywnych jonów dzięki specyficznej formulacji i płukaniu w dejonizowanej wodzie
  • Regularnie testowane pod kątem zawartości cząstek i substancji ulegających ekstrakcji
  • Bezpieczna przyczepność na mokro dzięki antypoślizgowym wykończeniom
Przystosowane do użytku w Klasie 100, ISO 5, lub cleanroomach M3.5
Length: 610 mm
Thickness: 0,5 mm
Colour: Natural
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (KST), EN ISO 374-5, EN 388 (1110X); Kat. III