Drukuj
Rękawice cleanroom, lateksowe, AK
Dostawca: Honeywell Safety
AK1815O/10 AK1815O/11 AK1815O/7 AK1815O/8 AK1815O/9
NORHAK1815O/10EA 822 PLN
NORHAK1815O/10 NORHAK1815O/11 NORHAK1815O/7 NORHAK1815O/8 NORHAK1815O/9
Rękawice cleanroom, lateksowe, AK
Rękawice
Rękawice zakończone rolowanym mankietem, oraz wypukły wzór rombowy. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych i chroni przed kwasami i substancjami żrącymi.
  • Niejałowe, bezpudrowe, teksturowane wykończenie
  • Znakomita odporność na przebicie i rozdarcie
  • Zredukowane zanieczyszczenia jonowe i ulegające ekstrakcji
  • Dobra przyczepność w zastosowaniach w pracy na sucho i mokro.
  • Rozmiar wytłoczony zamiast tuszu w celu wyeliminowania zanieczyszczenia atramentem
Certyfikaty: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNOT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Kat. III
Spełnia normę IES RP-005.2 (zmodyfikowana) badanie uwalnia cząstek. Spełnia normę ASTM 739 na przenikanie.
Sposób pakowania: Pakowany w pomieszczeniach cleanroom dla ochrony przed zanieczyszczeniami z powietrza. Podwójnie pakowane w standardzie pomieszczeń czystych.