Drukuj
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, Gammex® Latex
Dostawca: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
330048060 330048055 330048070 330048075 330048080 330048065 330048085 330048090 330048095
ANSM330048060EA 411 PLN
ANSM330048060 ANSM330048055 ANSM330048070 ANSM330048075 ANSM330048080 ANSM330048065 ANSM330048085 ANSM330048090 ANSM330048095
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, Gammex® Latex
Rękawice
Rękawice lateksowe Gammex® można łatwo założyć nawet na wilgotne ręce. Chropowata szorstka zewnętrzna powierzchnia zapewnia pewny chwyt w mokrych lub suchych warunkach, aby ułatwić delikatną obsługę instrumentu.
  • Sterile, powder-free, micro-textured surface
  • Comfortable, no glove retraction, even after long periods of use
  • Water-based synthetic (polyurethane) inner-coating facilitates double donning
  • Contains low levels of proteins, chemical additives, endotoxins and pyrogenics
  • Formulation is guaranteed free of thiurams and MBT
  • Adhesive band at the top of the straight cuff allows secure hold on the surgical gown
Rękawice oferują wysoki poziom odporności na rozrywanie, oparte na alkoholu dezynfektanty oraz odporność na wirusy. Idealne do chirurgii ogólnej.
Certyfikaty: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1; AQL 1,5; Kat. III