Drukuj
Przecinak do szkła
Dostawca: USBECK Laborgeräte
5210 5211
201-9010EA 230 PLN
201-9010 201-9011
Przecinak do szkła
Dziurkacze
Plastic handle with hardened metal blade.
  • Clean and precise cutting
  • Replaceable hardened metal blades
  • Easy to change blade
Length 185 mm, blade dimensions 40×20 mm.