Drukuj
Przecinak do probówek szklanych
Dostawca: USBECK Laborgeräte
5220 5221
201-9030EA 70.8 PLN
201-9030 201-9031
Przecinak do probówek szklanych
Dziurkacze
Zinc diecast, nickel-plated with steel wheel.
  • For glass tubes up to 30 mm in diameter
  • Replaceable steel wheel
  • Easy handling