Drukuj
Rozdzielacze gruszkowe
Dostawca: SciLabware
511-0037EA 405 PLN
511-0037 511-0755 511-0754 511-0757 511-0756 511-0759 511-0758
Rozdzielacze gruszkowe
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Rozdzielacze
PYREX®, borosilicate glass.
  • Without graduation
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Available with ground glass stopper and interchangeable PTFE key.