Drukuj
Rozdzielacze typu Squibba, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4301-0125 4301-0250 4301-0500 4301-1000 4301-2000
527-2101EA 1230 PLN
527-2101 527-2102 527-2103 527-2104 527-2105
Rozdzielacze typu Squibba, Nalgene®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Rozdzielacze
FEP translucent, TFE stopcock, ETFE screw closure.
  • Szczelne zamknięcie i kran
  • Autoklawowalny, poza kranem
  • Kran TFE nie ywmaga użycia smaru
Robust, transparent, non stick for easy cleaning, non wetting for complete draining and impervious to any chemical used in a separating funnel.