Drukuj
Pojemniki bezpieczeństwa, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6379-0004 6379-0010
119-3004EA 921 PLN
119-3004 119-3010
Pojemniki bezpieczeństwa, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE.
  • 10 L wykonany z fluorowanego HDPE, 4 L z HDPE
  • Lejek PP posiada zatrzask który zapobiega przypadkowemu wylaniu i emisji substancji lotnych
  • Wbudowany zawór wentylacyjny uwalnia ciśnienie podczas wlewania i zapobiega emisji podczas używania
  • Nakrętka/adapter może być także podłączona do zewnętrznego filtra strzykawkowego
  • Wymienny wkład ekranujący mieści się na dnie lejka i wyłapuje duże cząsteczki
A system for temporary storage of solvent, chemical, and biological waste which consists of a chemical and break resistant container and removable funnel with lid, closure/funnel adapter, and screen insert.