Drukuj
Szklany zestaw filtracyjny PALL
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4013 4011-N 4012-N
516-8921EA 3630 PLN
516-8921 514-4000 516-7563
Szklany zestaw filtracyjny PALL
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne i akcesoria do filtracji próżniowej
Szkło borokrzemowe, zacisk z aluminium.
Idealny do filtracji próżniowej cieczy i odgazowywania rozpuszczalników HPLC i fazy ruchomej. Z podziałką.
Powierzchnia filtracji: 9,6 cm².
* with stopper support base, without flask.
Dodatkowe informacje: Lejek filtracyjny z podstawą wspartą korkiem nr 8 (514-4000); jednostka filtracyjna z wsparciem bocznym NS 40/35, z kolbą (516-8921).