Drukuj
Lejki magnetyczne do filtrów membranowych
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-7590EA 1750 PLN
516-7590 516-7593 516-7594 516-7597 PALL4242
Lejki magnetyczne do filtrów membranowych
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne i akcesoria do filtracji próżniowej
Polifenylosulfon, autoklawowalne.
  • Uszczelka magnetyczna umożliwia szczelne zamknięcie jedną ręką
  • Kompatybilne ze środkami przeciw-pienieniu i z wieloma innymi rozpuszczalnikami
Stosowane w technikach filtracji membranowej, do badania wody.
Efektywna powierzchnia filtracji: 150 i 300 ml: 9,6 cm²; 500 ml: 13,1 cm²
Całkowita Ø×H: 150 ml: 76×178 mm; 300 ml: 76×229 mm; 500 ml: 89×196 mm