Drukuj
Lejki do filtrów membranowych
Dostawca: Sartorius
6981002 6981065
516-7033EA 1840 PLN
516-7033 516-7034
Lejki do filtrów membranowych
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne i akcesoria do filtracji próżniowej
Stainless steel, autoclavable.
To use with filter holders for colony counting.
Informacje do zamówienia: Supplied with funnel and clamp (lid and seal must be ordered seperately).