Drukuj
Akcesoria do filtracji próżniowej
Dostawca: Sartorius
16306 16315
516-7015EA 1030 PLN
516-7015 511-0132
Akcesoria do filtracji próżniowej
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne i akcesoria do filtracji próżniowej
Borosilicate glass, aluminium clamp, autoclavable.
Vacuum filtration unit for clarification, particle testing and hybridisation tests.
516-7015: With glass frit filter support
511-0132: With PTFE-coated stainless steel screen filter support