Drukuj
Lejki, BioSart® 250
Dostawca: Sartorius
16407-25-ALK 16407-25-ACK
516-7024EA 516 PLN
516-7024 512-3558
Lejki, BioSart® 250
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne i akcesoria do filtracji próżniowej
Sterile disposable plastic funnels for colony and particle counting. To use with Sartorius membranes and culture media discs.