Drukuj
Lejki filtracyjne wg Pregla, VitraPOR®
Dostawca: ROBU GLASFILTER
28040 28041 28043 28044 28042
ROBU28040EA 819 PLN
ROBU28040 ROBU28041 ROBU28043 ROBU28044 ROBU28042
Lejki filtracyjne wg Pregla, VitraPOR®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki do mikrofiltracji
Szkło borokrzemianowe, klasa 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With fused filter plate.