Drukuj
Lejki filtracyjne, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
SF4A32 SF4B32
201-8684EA 564 PLN
201-8684 201-8685
Lejki filtracyjne, Quickfit®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki ze szlifem
PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sintered glass disc.
Cone connection.