Drukuj
Lejki Büchnera, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4280-0550 4280-0700 4280-0900 4280-1100 4280-1500
221-0100EA 92.3 PLN
221-0100 221-0101 221-0102 221-0103 221-0104
Lejki Büchnera, Nalgene®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki Büchnera
PP
  • Wytrzymałe i lekkie
  • Dół i góra moga być oddzielone do łatwego czyszczenia
  • Autoklawowalne
Do papieru filtracyjnego lub sączków filtracyjnych.