Drukuj
Lejki filtracyjne ze spiekiem
Dostawca: ROBU GLASFILTER
30301 30302 30303 30304 30300
511-3101EA 140 PLN
511-3101 511-3102 511-3103 511-3104 511-0241
Lejki filtracyjne ze spiekiem
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki do mikrofiltracji
Borosilicate glass 3.3.
With integrated sintered glass filter plate. Height above sintered glass filter plate: 100 mm.