Drukuj
Lejki z płytką mikrofiltracyjną, VitraPOR®
Dostawca: ROBU GLASFILTER
27200 27080 27084 27201 27202 27203 27204 27081 27082 27083
511-0385EA 644 PLN
511-0385 511-0384 511-0257 ROBU27201 511-0290 511-0291 511-0258 ROBU27081 511-0274 511-0256
Lejki z płytką mikrofiltracyjną, VitraPOR®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki do mikrofiltracji
Szklo borokrzemowe 3.3.
  • Do filtracji bardzo małych objętości
  • Bardzo dobra odporność cieplna
Z zintegrowaną płytą filtracyjną ze spiekanego szkła.