Drukuj
Lejki do materiałów sypkich, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
213543804 213544603 213545102 213545505 213546107 213544106 213543307
221-1700EA 77.8 PLN
221-1700 221-1605 221-1702 221-1703 221-1704 221-1701 221-0281
Lejki do materiałów sypkich, DURAN®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki do materiałów sypkich
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that require good thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Z gładkimi ściankami wewnętrznymi. Do materiałów sypkich. Mogą być stosowane również do cieczy. Krawędź lejka oszlifowana i polerowana ogniowo.