Drukuj
Lejki z krótką nóżką
Dostawca: KARTELL
172 173 174 175 176 177 178 4171 4179
221-1521EA 18.5 PLN
221-1521 221-1522 221-1523 221-1524 221-1525 221-0080 221-0081 221-1263 221-0082
Lejki z krótką nóżką
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
HDPE, translúcida.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Podniesiona krawędź, zapobiega przelaniu się wody
  • External ribs for unobstructed removal of air when filtering
With smooth internal walls. Robust and strong. Multipurpose funnel for a wide variety of uses. Suspension eye for easy storage.