Drukuj
Lejki analityczne, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4250-0035 4250-0055 4250-0065 4250-0075 4250-0100 4250-0160
221-0164EA 299 PLN
221-0164 221-0084 221-0085 221-0086 221-0088 221-0089
Lejki analityczne, Nalgene®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki analityczne
PPCO, przeźroczysty.
  • Wewnętrzne żeberka pod kątem 58° przyspieszaja proces filtracji
  • Zewnętrzne żeberka chronią powietrze przed dostaniem się pod papier filtracyjny
  • Autoklawowalne
Z wewnętrznymi i zewnętrznymi żeberkami. Kąt stożka 60°.