Drukuj
Lejki z krótką nóżką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
4260-0040 4260-0060 4260-0100
221-0096EA 282 PLN
221-0096 221-0097 221-0098
Lejki z krótką nóżką, Nalgene®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
LDPE, przeźroczyste.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Większe lejki mają zewnętrzne żeberka dla lepszego odpływu powietrza i oczko
  • Idealne do filtracji z częściową próżnią
Z gładkimi ściankami wewnętrznymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja.