Drukuj
Lejki do materiałów sypkich, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
CF5/4 CF5/5 CF5/1 CF5/2 CF5/3
532-0072EA 258 PLN
532-0072 532-0073 201-8294 201-8295 201-8296
Lejki do materiałów sypkich, Quickfit®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki ze szlifem
PYREX®, borosilicate glass, stem with cone.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
Designed for transfer of powders into flasks and vessels.