Drukuj
Lejki do materiałów sypkich
Dostawca: Kavalier
632413103050 632413103060 632413103080 632413103120 632413103160 632413103200 632413103100
221-1511EA 34 PLN
221-1511 221-1512 221-1514 221-1516 221-1517 221-1518 KAVA632413103100
Lejki do materiałów sypkich
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki do materiałów sypkich
Szkło borokrzemianowe 3,3.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporne na wysoką temperaturę
  • Duża odporność na zmianę temperatur
Gładkie ścianki wewnętrzne. Do materiałów sypkich. Z gładkim obrzeżem.