Drukuj
Lejki z długą nóżką
Dostawca: KARTELL
162 164 165
221-1860EA 66 PLN
221-1860 221-1861 221-1862
Lejki z długą nóżką
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
PP, transparętne.
  • Zebra wewnętrzne przyspieszają proces filtracji
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, autoklawowalne
  • Nadaje się do stosowania ze standardowymi bibuły
Lejek osiada wewnętrzne oraz zewnętrzne żebra. Nóżka została zamocowana pod kątem 60°.