Drukuj
Lejki ze szlifem
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05321003 05321001 05321004 05321002
221-0137EA 205 PLN
221-0137 221-1185 221-0138 221-0136
Lejki ze szlifem
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki ze szlifem
Szkło borokrzemowe 3,3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Ideal for transferring liquids or powders to glassware with standard ground joints.