Drukuj
Lejki PP z krótką nóżką
Dostawca: VITLAB
41094 41194 41294 41394 41494 41594 41694 40894
221-0152EA 33.2 PLN
221-0152 221-0153 221-0154 221-0155 221-0156 221-0157 221-0158 221-1417
Lejki PP z krótką nóżką
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for use with standard filter paper
With smooth interior surfaces.