Drukuj
Lejki stalowe do materiałów sypkich
Dostawca: BOCHEM
8720 8721 8722 8723
221-1617EA 1460 PLN
221-1617 221-1618 221-1619 221-1620
Lejki stalowe do materiałów sypkich
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki do materiałów sypkich
Stainless steel 18/10.
  • Smooth internal walls
  • Robust and strong
  • Good chemical resistance, extremely high thermal resistance
With short, wide stem.