Drukuj
Lejki z długą nóżką, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
213533306 213533803 213534105
221-0142EA 133 PLN
221-0142 221-0143 221-1181
Lejki z długą nóżką, DURAN®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3,3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Z gładkimi ściankami wewnętrznymi. Kąt 60°.
DIN ISO 4798 (exept 221-0143 and 221-1181)
Certyfikaty: DIN ISO 4798 (z wyjątkiem 221-0143 i 221-1181)