Drukuj
Lejki ze stali nierdzewnej
Dostawca: NICKEL ELECTRO
FUNSS100H FUNSS150H FUNSS200H
NICKFUNSS100HEA 127 PLN
NICKFUNSS100H NICKFUNSS150H 221-0165
Lejki ze stali nierdzewnej
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Stainless steel.
  • Good chemical resistance, extremely high thermal resistance
  • With air duct for discharging container air
  • Autoclavable
Smooth internal walls. Robust and strong. Multipurpose funnel for a wide variety of uses. Suspension eye for easy storage.