Drukuj
Lejki analityczne PP
Dostawca: KARTELL
145 146 147 148 150 152 153 155 156
221-1811EA 13.5 PLN
221-1811 221-1812 221-1813 221-1814 221-1815 221-1816 221-1520 221-1818 221-1819
Lejki analityczne PP
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki analityczne
PP, półprzeźroczyste.
  • Wewnętrzne żebra, pod kątem 58° przyspieszają proces filtracji
  • Zewnętrzne żebra, zapobiegają przywieraniu bibuły
  • Autoklawowalne
With inner and outer ribs. Cone angle 60°.