Drukuj
Lejki z krótką nóżką, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
213512308 213513304 213513801 213514103 213514609 213515108 213515708 213515905 213516104 213516901 213512805
221-1111EA 64.4 PLN
221-1111 221-1113 221-1114 221-1115 221-1116 221-1120 221-1117 221-1121 221-1118 221-1119 221-1112
Lejki z krótką nóżką, DURAN®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Z gładkimi ściankami wewnętrznymi.
DIN ISO 4798 (exept 221-1112/221-1114/221-1120/221-1118 and 221-1119)
Certyfikaty: DIN ISO 4798 (z wyjątkiem 221-1112/221-1114/221-1120/221-1118 i 221-1119)