Drukuj
Lejki analityczne, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
213313702 213314107 213314801
221-1711EA 143 PLN
221-1711 221-1712 221-1713
Lejki analityczne, DURAN®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki analityczne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Do szybkiej filtracji.