Drukuj
Pincety
Dostawca: KARTELL
500 501 503
232-2000EA 160 PLN
232-2000 232-2001 232-2003
Pincety
Pincety
Polyoxymethylene (POM), yellow. Multipurpose forceps for a wide range of applications.
  • Dobra odporność chemiczna, nie nadaje się do stosowania przy użyciu mocnych kwasów i rozpuszczalników
  • Autoklawowalna
  • Wytrzymała, elastyczna, z zaokrąglonymi końcówkami