Drukuj
Pincety do mikroskopów
Dostawca: HAMMACHER KARL
HWC071-10 HWC073-11 HWC075-13
232-2194EA 327 PLN
232-2194 232-0066 232-2154
Pincety do mikroskopów
Pincety
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 - 12% nickel).
  • Delicate
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic