Drukuj
Pincety powlekane PTFE, ze sworzeniem prowadzącym
Dostawca: BOCHEM
1810 1811 1812
232-0016EA 197 PLN
232-0016 232-2137 232-0017
Pincety powlekane PTFE, ze sworzeniem prowadzącym
Pincety
Stainless steel, PTFE coating.
  • Anti-magnetic
  • Very good chemical and thermal resistance
  • Smooth surface prevents contamination and facilitates cleaning