Drukuj
Pincety do filtrów membranowych
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
51147 4690
514-4149EA 272 PLN
514-4149 232-0142
Pincety do filtrów membranowych
Pincety
Stal nierdzewna. Uchwyty na palce z PP i płaskie, szerokie końcówki. Idealne do przenoszenia filtrów membranowych i innych płytek filtracyjnych.
  • Odporne na korozję
  • Bardzo dobra odporność termiczna, do sterylizacji w autoklawie