Drukuj
Pincety ze sworzeniem prowadzącym
Dostawca: RSG
312.130 312.145 312.160 312.200 312.115 312.105
232-2165EA 131 PLN
232-2165 232-2166 232-2167 232-0205 232-0078 232-0077
Pincety ze sworzeniem prowadzącym
Pincety
Stainless steel, anti-magnetic. Particularly suitable for staining applications.
  • With curved, extra fine tips
  • Corrosion resistant