Drukuj
Pincety ze sworzeniem prowadzącym
Dostawca: BOCHEM
1820 1821 1822
232-0018EA 201 PLN
232-0018 232-0019 232-0020
Pincety ze sworzeniem prowadzącym
Pincety
Stainless steel, with PTFE coating.
  • Bent, with guide pin
  • Smooth, coated surface to prevent contamination and facilitate cleaning